Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexadecyl sulphide ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dihexadecyl sulphide, Cetyl Sulphide

H0486-25G
TCIAH0486-25GEA 171 EUR InStock
TCIAH0486-25G
Hexadecyl sulphide ≥97.0% (par GC)
Hexadecyl sulphide


Formule: C₃₂H₆₆S
MW: 482,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026657
Numéro CAS: 3312-77-4
EINECS: 222-002-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité