Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-γ-Hexalactone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (±)-γ-Caprolactone, γ-Caprolactone, 5-Ethyldihydrofuran-2(3H)-one, (±)-Hexan-4-olide

H0514-25ML
TCIAH0514-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAH0514-25ML
(±)-γ-Hexalactone ≥98.0% (par GC)
(±)-γ-Hexalactone


Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00005401
Numéro CAS: 695-06-7
EINECS: 211-778-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4242a3163e039bcdbf829e81ee6ea1573df31417&vid=4242a3163e039bcdbf829e81ee6ea1573df31417&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité