Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω-Heptalactam ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0525-5G
TCIAH0525-5GEA 297 EUR InStock
TCIAH0525-5G
ω-Heptalactam ≥99.0% (par GC)
omega-Heptalactam


Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003271
Numéro CAS: 673-66-5
EINECS: 211-611-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité