Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0527-25G
TCIAH0527-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAH0527-25G
2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol ≥98.0% (par GC)
2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol


Formule: C₆H₉NOS
Point d'ébullition: 135 °C (1013 hPa)
Densité: 1,199 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005339
Numéro CAS: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Merck Index: 14,06126
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité