Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl Maltol, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one

H0550-25G
TCIAH0550-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAH0550-25G
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone


Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059795
Numéro CAS: 4940-11-8
EINECS: 225-582-5
Merck Index: 14,03824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité