1,5-Heptadiene (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0551-5ML
TCIAH0551-5MLEA 138 EUR InStock
TCIAH0551-5ML
1,5-Heptadiene (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
1,5-Heptadiene (cis and trans mixture)
Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Point d'éclair: -3°C
Numéro MDL: MFCD00026998
Numéro CAS: 1541-23-7
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8774268b9f25d6dd721edf6530fa479179c61470&vid=a26308cff7c043da3c879d1a3fd95296397ac2a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité