Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(hexafluoroacetylacetonato)cobalt(II) hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexafluoroacetylacetono Cobalt(II) Salt, Cobalt(II) Hexafluoroacetylacetonate

H0553-5G
TCIAH0553-5GEA 120 EUR InStock
TCIAH0553-5G
Bis(hexafluoroacetylacetonato)cobalt(II) hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(hexafluoroacetylacetonato)cobalt(II) hydrate


Formule: C₁₀H₂CoF₁₂O₄
MW: 473,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042510
Numéro CAS: 19648-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa4587a2e6f36044578eb2cf91f92455beed31c&vid=a182abf9647c7dfba5f551fb9ac3352de29bcf86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 12.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité