Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tris(hexafluoroacetylacetonato)iron(III) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Hexafluoroacetylacetono Iron(III) Salt, Iron(III) Hexafluoroacetylacetonate, Ferric(III) Hexafluoroacetylacetonate

H0555-1G
TCIAH0555-1GEA 162 EUR InStock
TCIAH0555-1G
Tris(hexafluoroacetylacetonato)iron(III) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(hexafluoroacetylacetonato)iron(III)


Formule: C₁₅H₃F₁₈FeO₆
MW: 677,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059457
Numéro CAS: 17786-67-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité