Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Hydroxyethyl)ethyleneimine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Aziridineethanol

H0567-25ML
TCIAH0567-25MLEA 131 EUR InStock
TCIAH0567-25ML
1-(2-Hydroxyethyl)ethyleneimine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Hydroxyethyl)ethyleneimine


Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00005119
Numéro CAS: 1072-52-2
EINECS: 214-009-4
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité