Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Homopipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Diazepane, 1,4-Diazacycloheptane, Perhydro-1,4-diazepine

H0572-25G
TCIAH0572-25GEA 116 EUR InStock
TCIAH0572-25G
Homopipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Homopipérazine


Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: 43 °C
Numéro MDL: MFCD00006933
Numéro CAS: 505-66-8
EINECS: 208-016-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ad981de7db9f4be9d2d6edb6d3a4a7feb9cf1db&vid=3ad981de7db9f4be9d2d6edb6d3a4a7feb9cf1db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité