Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-1,1-Diéthoxy-2-hexène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Leaf aldehyde diethyl Acetal, 1,1-Diethoxy-trans-2-hexene, trans-2-Hexen-1-al diethyl Acetal, (E)-1,1-Diethoxy-2-hexene

H0575-25ML
TCIAH0575-25MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAH0575-25ML
trans-1,1-Diéthoxy-2-hexène ≥95.0% (par GC)
trans-1,1-Diéthoxy-2-hexène


Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00009472
Numéro CAS: 67746-30-9
EINECS: 266-989-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85fa43614b1100835e8983a8c212c3490b741c79&vid=85fa43614b1100835e8983a8c212c3490b741c79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité