Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulphonic acid), HEPPS, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulphonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid

H0576-25G
TCIAH0576-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAH0576-25G
HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
EPPS (HEPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique)


Formule: C₉H₂₀N₂O₄S
MW: 252,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006160
Numéro CAS: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9c269ef660a22a1cfa52d459864dba823307f05&vid=21987d83d4f602d1fbec345a0b6b663964eebb8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.15 (0.1mol/L、H2O、260nm)
Solubility in Water almost transparency
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité