Lithium-DL-2-hydroxybutyrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
H0580-25G
TCIAH0580-25GEA 138 EUR InStock
TCIAH0580-25G
Lithium-DL-2-hydroxybutyrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Lithium-DL-2-hydroxybutyrate
Formule: C₄H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00040991
Numéro CAS: 381716-41-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité