Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hyaluronic acid (de crête de coq)

Fournisseur: TCI

H0595-1G
TCIAH0595-1GEA 367 EUR InStock
TCIAH0595-1G
Hyaluronic acid (de crête de coq)
Hyaluronic acid


Formule: C₂₈H₄₄N₂O₂₃
Numéro MDL: MFCD00131348
Numéro CAS: 9004-61-9
EINECS: 232-678-0
Merck Index: 14,04757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -60.0 to -73.0 deg (C=0.1, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 12.0 %
Molecular weight 5000 to 150000 (calcd.on dried substance)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité