Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-4-nitro-o-cresol ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

H0601-5G
TCIAH0601-5GEA 134 EUR InStock
TCIAH0601-5G
α-Bromo-4-nitro-o-cresol ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
α-Bromo-4-nitro-o-cresol


Formule: C₇H₆BrNO₃
Point de fusion: 147 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007340
Numéro CAS: 772-33-8
EINECS: 212-248-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6fe79c6947dfbff507ff6bf6046e82ffc9ae56c&vid=e6fe79c6947dfbff507ff6bf6046e82ffc9ae56c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité