Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Biphénylyl-4)-méthanol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0608-25G
TCIAH0608-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAH0608-25G
(Biphénylyl-4)-méthanol ≥99.0% (par GC)
(Biphénylyl-4)-méthanol


Formule: C₁₃H₁₂O
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: 104…105 °C
Numéro MDL: MFCD00004660
Numéro CAS: 3597-91-9
EINECS: 222-745-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de5cfd73c1f81a052e5a68ff9976e890095dc5f4&vid=de5cfd73c1f81a052e5a68ff9976e890095dc5f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité