Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-hydroxyphtalique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

H0609-5G
TCIAH0609-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAH0609-5G
Acide 4-hydroxyphtalique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-hydroxyphtalique


Formule: C₈H₆O₅
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204 °C
Numéro MDL: MFCD00013984
Numéro CAS: 610-35-5
EINECS: 210-221-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9985fe7c583beb6d3f41a0328dbcffeb5443b90c&vid=9985fe7c583beb6d3f41a0328dbcffeb5443b90c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité