Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-[(1E)-1-Hexén-1-yl]dihydro-2,5-furanedione (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H0616-25G
TCIAH0616-25GEA 125 EUR InStock
TCIAH0616-25G
3-[(1E)-1-Hexén-1-yl]dihydro-2,5-furanedione (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
3-[(1E)-1-Hexén-1-yl]dihydro-2,5-furanedione (mélange cis- and trans-)


Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047131
Numéro CAS: 10500-34-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomers)
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité