Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Hydroxyanthranilic acid

H0631-25G
TCIAH0631-25GEA 141 EUR InStock
TCIAH0631-25G
Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque


Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 255…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007870
Numéro CAS: 394-31-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5ded1cc90894e71f09d4ec2d5a52556510a9c32&vid=b5ded1cc90894e71f09d4ec2d5a52556510a9c32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité