Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexahydroxybenzene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

H0643-1G
TCIAH0643-1GEA 395 EUR InStock
TCIAH0643-1G
Hexahydroxybenzene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hexahydroxybenzene


Formule: C₆H₆O₆
MW: 174,11 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013966
Numéro CAS: 608-80-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Cerium redox Method) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité