Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

H0646-25G
TCIAH0646-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAH0646-25G
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride


Formule: C₄H₇NOS
MW: 153,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012724
Numéro CAS: 6038-19-3
EINECS: 227-923-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=2.5, 5mol/L HCl)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité