Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α-Trifluoro-o-crésol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

H0647-25G
TCIAH0647-25GEA 192 EUR InStock
TCIAH0647-25G
α,α,α-Trifluoro-o-crésol ≥98.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-o-crésol


Formule: C₇H₅F₃O
Point d'ébullition: 149°C
Point de fusion: 46 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002222
Numéro CAS: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f9d3362c2d6e1af8c51fa570e97c030c620aea8&vid=7f9d3362c2d6e1af8c51fa570e97c030c620aea8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité