Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Méthylsulfonyl)éthanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Methylsulphonyl) ethanol, 2-Methylsulphonylethanol

H0650-25G
TCIAH0650-25GEA 149 EUR InStock
TCIAH0650-25G
2-(Méthylsulfonyl)éthanol ≥98.0% (par GC)
2-(Méthylsulfonyl)éthanol


Formule: C₃H₈O₃S
MW: 124,15 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Numéro MDL: MFCD00014747
Numéro CAS: 15205-66-0
EINECS: 239-261-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité