Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hexène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

H0656-5ML
TCIAH0656-5MLEA 147 EUR InStock
TCIAH0656-5ML
3-Hexène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
3-Hexène


Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 63 - 65 °C (1013 hPa)
Densité: 0,6788 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009386
Numéro CAS: 592-47-2
EINECS: 209-758-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae83edf8bf4a99e7952a71a279dc4405b98457ad&vid=1238d32c3230784853843f8e4603ed47f5e14044&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité