Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide hexafluoroglutarique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

H0658-25G
TCIAH0658-25GEA 251 EUR InStock
TCIAH0658-25G
Acide hexafluoroglutarique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide hexafluoroglutarique


Formule: C₅H₂F₆O₄
MW: 240,06 g/mol
Point d'ébullition: 134 - 138 °C (3 -rr)
Point de fusion: 92…95 °C
Numéro MDL: MFCD00004172
Numéro CAS: 376-73-8
EINECS: 206-813-9
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23a3150cf39bea9d787694df52cbad3e5b2e6189&vid=23a3150cf39bea9d787694df52cbad3e5b2e6189&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité