Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-1-Hexène-3-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0659-25ML
TCIAH0659-25MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAH0659-25ML
(±)-1-Hexène-3-ol ≥97.0% (par GC)
(±)-1-Hexène-3-ol


Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 134°C
Point de fusion: –72 °C
Densité: 0,884 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00004581
Numéro CAS: 4798-44-1
EINECS: 225-355-0
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0f04eff8bc7ea1229e366a27ec949f4e2c075f8&vid=b0f04eff8bc7ea1229e366a27ec949f4e2c075f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité