Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroxypivalic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionic Acid, 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropanoic acid, 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid

H0661-25G
TCIAH0661-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAH0661-25G
Hydroxypivalic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Hydroxypivalic acid


Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059953
Numéro CAS: 4835-90-9
EINECS: 225-419-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f15d6e1c450bb77af0552f294d57f3ff9377ac1&vid=8f15d6e1c450bb77af0552f294d57f3ff9377ac1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité