Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxythiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-4-mercaptobenzene, 4-Mercaptophenol, 4-Hydroxyphenyl mercaptan, 4-Hydroxybenzene-1-thiol

H0662-25G
TCIAH0662-25GEA 118 EUR InStock
TCIAH0662-25G
4-Hydroxythiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxythiophénol


Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…35 °C
Numéro MDL: MFCD00004850
Numéro CAS: 637-89-8
EINECS: 211-307-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c1179c561b4c261fb7ac4fcb0d41bbccc32c861&vid=4c1179c561b4c261fb7ac4fcb0d41bbccc32c861&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité