Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Heptadecadiynoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

H0667-100MG
TCIAH0667-100MGEA 175 EUR InStock
TCIAH0667-100MG
2,4-Heptadecadiynoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4-Heptadecadiynoic acid


Formule: C₁₇H₂₆O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00060064
Numéro CAS: 64034-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d4fcc0811729c3d69bce9bb63f8b1b7aa7e229b&vid=0d4fcc0811729c3d69bce9bb63f8b1b7aa7e229b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité