Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,4-Heneicosadiynoic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

H0668-100MG
TCIAH0668-100MGEA 227 EUR InStock
TCIAH0668-100MG
2,4-Heneicosadiynoic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2,4-Heneicosadiynoic acid


Formule: C₂₁H₃₄O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00060117
Numéro CAS: 69288-33-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69b077b7298299fac486b63693c3c97e95ce8818&vid=69b077b7298299fac486b63693c3c97e95ce8818&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité