Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Hexylacétophénone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Hexylacetophenone, 1-(4-Hexylphenyl)ethanone

H0669-25G
TCIAH0669-25GEA 132 EUR InStock
TCIAH0669-25G
4'-Hexylacétophénone ≥96.0% (par GC)
4'-Hexylacétophénone


Formule: C₁₄H₂₀O
MW: 204,31 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD00043677
Numéro CAS: 37592-72-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b45a1e7f9db0cefec123a4ea6421d3e69c053c1f&vid=b45a1e7f9db0cefec123a4ea6421d3e69c053c1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité