Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

MOPSO ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

H0671-25G
TCIAH0671-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAH0671-25G
MOPSO ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
MOPSO


Formule: C₇H₁₅NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009629
Numéro CAS: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3102bad872f84315c494c2ddf93f5d2c351fd395&vid=3102bad872f84315c494c2ddf93f5d2c351fd395&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.15 (1mol/L、H2O、260nm)
Solubility in Water almost transparency
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité