Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Oxyde de pyridine-2-ol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

H0672-25G
TCIAH0672-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAH0672-25G
1-Oxyde de pyridine-2-ol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Oxyde de pyridine-2-ol


Formule: C₅H₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00006195
Numéro CAS: 13161-30-3
EINECS: 236-100-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a37bda160ac66a4058b9841244ac298fa2aabdbf&vid=a37bda160ac66a4058b9841244ac298fa2aabdbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 152.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité