cis-3-Hexenyl-cis-3-hexenoate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-3-Hexenoic Acid cis-3-Hexenyl Ester
H0677-5ML
TCIAH0677-5MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAH0677-5ML
cis-3-Hexenyl-cis-3-hexenoate ≥95.0% (par GC)
cis-3-Hexenyl-cis-3-hexenoate
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00036652
Numéro CAS: 61444-38-0
EINECS: 262-797-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f64369e7b6adef9c32b6c68e5e6e0dcb4eaee3ff&vid=f64369e7b6adef9c32b6c68e5e6e0dcb4eaee3ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité