Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans,trans-Hepta-2,4-diènal ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2E,4E)-Hepta-2,4-dienal

H0681-5ML
TCIAH0681-5MLEA 66 EUR InStock
TCIAH0681-5ML
trans,trans-Hepta-2,4-diènal ≥90.0% (par GC)
trans,trans-Hepta-2,4-diènal


Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 63°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007005
Numéro CAS: 4313-03-5
EINECS: 224-328-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05088e7a4d1356405ef3e148eef413b2f645237b&vid=05088e7a4d1356405ef3e148eef413b2f645237b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité