Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromoheptafluoropropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0689-5G
TCIAH0689-5GEA 156 EUR InStock
TCIAH0689-5G
1-Bromoheptafluoropropane ≥98.0% (par GC)
1-Bromoheptafluoropropane


Formule: BrF₂CCF₂CF₃
MW: 248,93 g/mol
Point d'ébullition: 12°C
Numéro MDL: MFCD00039238
Numéro CAS: 422-85-5
EINECS: 207-023-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0216ed7dfa0c1af1ac9707069128d951f86383b&vid=d0216ed7dfa0c1af1ac9707069128d951f86383b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité