Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 3-phénylpropionyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hydrocinnamoyl chloride, Hydrocinnamoyl chlorid, 3-Phenylpropanoyl chloride, 3-Phenylpropanonylchlorid

H0696-25G
TCIAH0696-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAH0696-25G
Chlorure de 3-phénylpropionyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-phénylpropionyle


Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,997 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00000748
Numéro CAS: 645-45-4
EINECS: 211-443-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a129b8c4ab29ef871129aaed4d9225487ca25f5e&vid=a129b8c4ab29ef871129aaed4d9225487ca25f5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité