Acide 4'-heptyl-4-biphénylcarboxylique ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Heptylbiphenyl-4'-carboxylic Acid
H0709-5G
TCIAH0709-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAH0709-5G
Acide 4'-heptyl-4-biphénylcarboxylique ≥95.0% (par GC)
Acide 4'-heptyl-4-biphénylcarboxylique
Formule: C₂₀H₂₄O₂
MW: 296,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143231
Numéro CAS: 58573-94-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité