Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitrovanilline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde

H0728-25G H0728-5G
TCIAH0728-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAH0728-25G TCIAH0728-5G
5-Nitrovanilline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Nitrovanilline


Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007118
Numéro CAS: 6635-20-7
EINECS: 229-633-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33948b9ed93287932d4fe07048a0e73b350b0291&vid=3ceb7982d93f19cbc438138479fc6e21c3896ee6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité