Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-hydroxy-4-(2-hydroxyéthoxy)benzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-(2-hydroxyethoxy)benzoic Acid

H0730-5G
TCIAH0730-5GEA 151 EUR InStock
TCIAH0730-5G
Acide 2-hydroxy-4-(2-hydroxyéthoxy)benzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-hydroxy-4-(2-hydroxyéthoxy)benzoïque


Formule: C₉H₁₀O₅
MW: 198,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143215
Numéro CAS: 163451-82-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité