Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Pipéridineméthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)piperidine

H0737-25G H0737-5G
TCIAH0737-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAH0737-25G TCIAH0737-5G
3-Pipéridineméthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Pipéridineméthanol


Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00005997
Numéro CAS: 4606-65-9
EINECS: 225-013-0
ONU: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4194cb2c6824c3e80df264c7546c6072cb19c61&vid=d4194cb2c6824c3e80df264c7546c6072cb19c61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité