Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydroxybenzimidazole ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

H0739-25G
TCIAH0739-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAH0739-25G
2-Hydroxybenzimidazole ≥98.0% (sur base azote total)
2-Hydroxybenzimidazole


Formule: C₇H₆N₂O
Point de fusion: 320…322 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00127894
Numéro CAS: 615-16-7
EINECS: 210-412-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=964703e0e72e2e46ad71607a1aa5f11831cff424&vid=964703e0e72e2e46ad71607a1aa5f11831cff424&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité