Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(2,4-dimethoxyphenyl)methanol

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2',2'',4,4',4''-Hexamethoxytriphenylcarbinol, Hexamethoxy Red

H0742-1G
TCIAH0742-1GEA 201 EUR InStock
TCIAH0742-1G
Tris(2,4-dimethoxyphenyl)methanol
Tris(2,4-dimethoxyphenyl)methanol


Formule: C₂₅H₂₈O₇
MW: 440,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145468
Numéro CAS: 76832-37-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
Absorbance (E1%1cm) min. 700 (20mg/L, 1mol/L HCl, 550.0 to 553.0 nm)
Transition interval (pH) (red)2.6 ~ 4.6 (slightly pale red)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité