Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexafluoroglutarate de diéthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0744-1G
TCIAH0744-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH0744-1G
Hexafluoroglutarate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Hexafluoroglutarate de diéthyle


Formule: C₉H₁₀F₆O₄
Point d'ébullition: 84°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00015156
Numéro CAS: 424-40-8
EINECS: 207-035-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité