Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Hydroxyethyl)-2-cyano-4-nitroaniline

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyano-N-(2-hydroxyethyl)-4-nitroaniline, 2-(2-Hydroxyethylamino)-5-nitrobenzonitrile

H0749-5G
TCIAH0749-5GEA 108 EUR InStock
TCIAH0749-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-2-cyano-4-nitroaniline
N-(2-Hydroxyethyl)-2-cyano-4-nitroaniline


Formule: C₉H₉N₃O₃
MW: 207,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051934
Numéro CAS: 63989-40-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité