Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-2-Hexène-1-ol ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-Hex-2-en-1-ol

H0751-25ML
TCIAH0751-25MLEA 259 EUR InStock
TCIAH0751-25ML
cis-2-Hexène-1-ol ≥93.0% (par GC)
cis-2-Hexène-1-ol


Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Densité: 0,8472 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00063209
Numéro CAS: 928-94-9
EINECS: 213-190-7
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e242195f1eb1c39b6d425ae43562d1a2d6493a3&vid=3e242195f1eb1c39b6d425ae43562d1a2d6493a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité