Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroquinidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydroquinidine Hydrochloride

H0752-25G
TCIAH0752-25GEA 106 EUR InStock
TCIAH0752-25G
Hydroquinidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hydroquinidine hydrochloride


Formule: C₂₀H₂₆N₂O₂
MW: 362,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135598
Numéro CAS: 1476-98-8
EINECS: 216-024-1
Merck Index: 14,04806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +185.0 to +190.0 deg (C=1.3, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité