Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-4-Hexène-1-ol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-Hex-4-en-1-ol

H0754-10ML
TCIAH0754-10MLEA 58.3 EUR InStock
TCIAH0754-10ML
cis-4-Hexène-1-ol ≥95.0% (par GC)
cis-4-Hexène-1-ol


Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00148974
Numéro CAS: 928-91-6
EINECS: 213-187-0
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f085a3963b211ca47ab99470ca27df636b951313&vid=f085a3963b211ca47ab99470ca27df636b951313&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité