Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Heptyl-γ-butyrolactone

Fournisseur: TCI

H0755-10ML
TCIAH0755-10MLEA 80.3 EUR InStock
TCIAH0755-10ML
α-Heptyl-γ-butyrolactone
alpha-Heptyl-gamma-butyrolactone


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36c9bc548663d167537b95fd4580ba506206a208&vid=9bf8facb5aac44ffaf410a24fb55cab95ea9191a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité