Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-δ-Hexalactone ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0759-25G
TCIAH0759-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAH0759-25G
(±)-δ-Hexalactone ≥99.0% (par GC)
(±)-δ-Hexalactone


Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00083574
Numéro CAS: 823-22-3
EINECS: 212-511-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=388e49b171a8577ac0af63a5034e54c15121b4e8&vid=388e49b171a8577ac0af63a5034e54c15121b4e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité